trans-2-Aminociclohexanol clorhidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
206980050 206980250
ACRO206980050EA 73 EUR
ACRO206980050 ACRO206980250
trans-2-Aminociclohexanol clorhidrato 99%
trans-2-Aminociclohexanol clorhidrato
Formula: C₆H₁₄ClNO
Pto. de fusión: 173…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001490
Núm. CAS: 5456-63-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %