trans-2-Aminociclohexanol clorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22324.06
B22324.14
B22324.22
B22324.06EA
64.6
EUR
B22324.06
B22324.14
B22324.22
trans-2-Aminociclohexanol clorhidrato ≥98%
trans-2-Aminociclohexanol clorhidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 5456-63-3
Molecular Formula: C6H13NO.HCl
Formula Weight: 151.64
Melting Point: 172-175°
MDL No.: MFCD00001490
Formula:
C₆H₁₄ClNO Pto. de fusión: 172…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001490 Núm. CAS: 5456-63-3 |