trans-2-Metil-2-butenal 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (E)-2-Metil-2-butenal
353030050 353030250
ACRO353030050EA 40.6 EUR
ACRO353030050 ACRO353030250
trans-2-Metil-2-butenal 98%
trans-2-Metil-2-butenal
Formula: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Pto. Ebullición: 115…117 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,871 g/cm³
Pto. de inflamación: 18 °C
Número MDL: MFCD00006977
Núm. CAS: 497-03-0
EINECS: 207-833-0
UN: 1989
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %