trans-4-Aminociclohexanol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
346680050 346680250 346681000
ACRO346680050EA 41 EUR
ACRO346680050 ACRO346680250 ACRO346681000
trans-4-Aminociclohexanol 97%
trans-4-Aminociclohexanol
Formula: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Pto. Ebullición: 127 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 108…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067698
Núm. CAS: 27489-62-9
EINECS: 248-492-8
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 113 °C
GC ≥96.0 %