trans-4-Aminociclohexanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22365.06
B22365.14
B22365.22
B22365.06EA
38.6
EUR
B22365.06
B22365.14
B22365.22
trans-4-Aminociclohexanol ≥98%
trans-4-Aminociclohexanol
Purity: 98+%
CAS No.: 27489-62-9
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Melting Point: 110-113°
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00067698
Formula:
C₆H₁₃NO Pto. Ebullición: 127 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 110…113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067698 Núm. CAS: 27489-62-9 EINECS: 248-492-8 ADR: 8,III |