[2.2]-Paraciclofano ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Triciclo[8.2.2.2(4,7)]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeno
B20136.03 B20136.06
B20136.03EA 31.8 EUR
B20136.03 B20136.06
[2.2]-Paraciclofano ≥99%
[2.2]-Paraciclofano
Purity: 99% CAS No.: 1633-22-3 Molecular Formula: C16H16 Formula Weight: 208.30 Odour: Odourless Melting Point: 283-288° Beilstein Reference: 1910888 MDL No.: MFCD00003707
Formula: C₁₆H₁₆
MW: 208,3 g/mol
Pto. Ebullición: 321 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 283…288 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003707
Núm. CAS: 1633-22-3
EINECS: 216-644-2