Bromuro de trietilamonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trietilamonio bromuro, Trietilamina bromhidrato
A17926.22 A17926.36
A17926.22EA 44.6 EUR
A17926.22 A17926.36
Bromuro de trietilamonio 98%
Bromuro de trietilamonio
Triethylamine hydrobromide is used to prepare dimethyl -alfa-diethylaminomaleate by reacting with dimethyl acetylenedicarbosylate. It is involved in the preparation of triphenylpropargylphosphonium bromide.
Purity: 98% CAS No.: 636-70-4 Molecular Formula: C16H15N.HBr Formula Weight: 182.10 Odour: Amine-like Melting Point: ca 250° dec. MDL No.: MFCD00054287
Formula: C₆H₁₅N·HBr
Pto. de fusión: ∼ 250 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054287
Núm. CAS: 636-70-4
EINECS: 211-263-8