Bromuro de trietilamonio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
349721000 349725000
ACRO349721000EA 41.8 EUR
ACRO349721000 ACRO349725000
Bromuro de trietilamonio 99%
Bromuro de trietilamonio
Formula: C₆H₁₅N·HBr
Pto. de inflamación: >65 °C
Número MDL: MFCD00054287
Núm. CAS: 636-70-4
EINECS: 211-263-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %