Cloruro de trietilamonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trietilamina clorhidrato, Trietilamonio cloruro
A17318.0B
A17318.30
A17318.0BEA
111
EUR
A17318.0B
A17318.30
Cloruro de trietilamonio 98%
Cloruro de trietilamonio
Purity: 98%
CAS No.: 554-68-7
Molecular Formula: C6H15N.HCl
Formula Weight: 137.65
Odour: Amine-like
pH: 5
Melting Point: ca 260° dec.
Beilstein Reference: 3906409
MDL No.: MFCD00012500
Formula:
C₆H₁₆ClN Pto. de fusión: ∼ 260 °C (desc.) Densidad: 1,07 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012500 Núm. CAS: 554-68-7 EINECS: 209-067-2 |