Cloruro de trietilamonio, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Trietilamina clorhidrato, Trietilamonio cloruro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21135.0005 8.21135.0250 8.21135.1000 8.21135.9025
8.21135.0005EA 32.6 EUR
8.21135.0005 8.21135.0250 8.21135.1000 8.21135.9025
Cloruro de trietilamonio, Sigma-Aldrich®
Cloruro de trietilamonio
Formula: C₆H₁₆ClN
MW: 137,65 g/mol
Densidad: 0,7637 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012500
Núm. CAS: 554-68-7
EINECS: 209-067-2
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1440 g/l (20 °C)
Melting Point 255 - 258 °C
Molar Mass 137.65 g/mol
Bulk Density 220 kg/m3
Density 1.07 g/cm3 (21 °C)
pH 5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Triethylamine hydrochloride
Hill Formula C6H16ClN
Chemical Formula (C2H5)3N * HCl