Cloruro de trietilamonio 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
270670010
270672500
ACRO270670010EA
124
EUR
ACRO270670010
ACRO270672500
Cloruro de trietilamonio 99+%
Cloruro de trietilamonio
Formula:
C₆H₁₆ClN Pto. de fusión: 254…260 °C Densidad: 0,7637 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012500 Núm. CAS: 554-68-7 EINECS: 209-067-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 254 to 260 °C |
Loss on drying | ≤1.0 % |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
pH | 4.5 to 6.5 (1 % w/v solution) |
Titration with HClO4 | 99.0 to 101.0 % (On anhydrous substance) |