Trietilamina trifluorhidrato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
350620250 350621000
ACRO350620250EA 104 EUR
ACRO350620250 ACRO350621000
Trietilamina trifluorhidrato 97%
Trietilamina trifluorhidrato
Formula: C₆H₁₈F₃N
Pto. Ebullición: 70 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: –29 °C
Densidad: 0,989 g/cm³
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043294
Núm. CAS: 73602-61-6
EINECS: 277-550-5
UN: 2922
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 20 to 25 % (available HF)