Trietilamina trifluorhidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Triethylamine trihydrofluoride, Triethylamine trishydrofluoride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14371.0010 8.14371.0002
8.14371.0010EA 56.7 EUR
8.14371.0010 8.14371.0002
Trietilamina trifluorhidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Trietilamina trifluorhidrato
Formula: C₆H₁₈F₃N
Densidad: 1,094 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043294
Núm. CAS: 73602-61-6
EINECS: 277-550-5
UN: 2927
ADR: 6.1 (8),I
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 161.21 g/mol
Boiling Point 70 °C (19.9 hPa)
Flash Point 88 °C
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)
Hill Formula C6H15N*3FH
Chemical Formula (C2H5)3N * 3 HF