2-Heptanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18711.0100 8.18711.1000
8.18711.0100EA 44.7 EUR
8.18711.0100 8.18711.1000
2-Heptanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Heptanona
Formula: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Pto. Ebullición: 150
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 0.8111 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 43
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009513
Núm. CAS: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
UN: 1110
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,04683
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 4.3 g/l (20 °C)
Melting Point -35 °C
Molar Mass 114.18 g/mol
Boiling Point 150 - 152 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4.5 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C
Refractive Index 1.4007 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.11 - 7.9 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 532 °C
Saturation concentration 16.2 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 17.4
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid