Trifluoroacetato de cesio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
44633.09
44633.18
44633.09EA
51.9
EUR
44633.09
44633.18
Trifluoroacetato de cesio
Trifluoroacetato de cesio
CAS No.: 21907-50-6
Molecular Formula: CsOOCCF3
Formula Weight: 245.92
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 115°
MDL No.: MFCD00051304
Formula:
C₂CsF₃O₂ Pto. de fusión: 115 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051304 Núm. CAS: 21907-50-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...