Trifluoroacetato de potasio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trifluoroacetic acid potassium salt, Potassium 2,2,2-trifluoroacetate
A17398.14
A17398.22
A17398.14EA
44.2
EUR
A17398.14
A17398.22
Trifluoroacetato de potasio ≥98%
Trifluoroacetato de potasio
Purity: 98%
CAS No.: 2923-16-2
Molecular Formula: CF3CO2K
Formula Weight: 152.12
pH: 7
Melting Point: 142-145°
Beilstein Reference: 3717603
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013215
Formula:
C₂F₃KO₂ MW: 152.11 g/mol Pto. de fusión: 142…145 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013215 Núm. CAS: 2923-16-2 EINECS: 220-877-5 ADR: 6.1 II |