Paladio (II) trifluoroacetato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trifluoroacetato de paladio(II)
317020010
317020050
ACRO317020010EA
148
EUR
ACRO317020010
ACRO317020050
Paladio (II) trifluoroacetato 97%
Paladio (II) trifluoroacetato
Formula:
C₄F₆O₄Pd Pto. de fusión: 210 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013204 Núm. CAS: 42196-31-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Tan to brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 30.9 to 33.2 % (Pd) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...