Paladio (II) trifluoroacetato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trifluoroacetato de paladio(II)
39448.03 39448.06
39448.03EA 138 EUR
39448.03 39448.06
Paladio (II) trifluoroacetato ≥97%
Paladio (II) trifluoroacetato
Purity: 97% CAS No.: 42196-31-6 Molecular Formula: Pd(O2CCF3)2 Formula Weight: 332.44 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00013204
Formula: C₄F₆O₄Pd
MW: 332.45 g/mol
Pto. de fusión: 210 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013204
Núm. CAS: 42196-31-6