Nitrato de cinc (II) hexahidrato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
|
Peligro
|
4344-01EA
107.7
EUR
4344-01
4344-05
Nitrato de cinc (II) hexahidrato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Nitrato de cinc (II) hexahidrato
Formula:
ZnN₂O₆·6H₂O Pto. Ebullición: ∼105 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 36 °C Densidad: 2,06 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149889 Núm. CAS: 10196-18-6 EINECS: 231-943-8 UN: 1514 ADR: 5.1,II Índice Merck: 12,10273 |
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 99.0 - 101.0 % |
IMPORTANT: Store below 24°C (75°F). Ship in refrigerated trucks only. |
|
Assay (Zn(NO₃)₂·6H₂O) (by EDTA titrn) | 99.0 - 101.0 % |
Insoluble Matter | ≤0.005 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 3.5 - 5.5 |
Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
Sulfate (SO₄) | ≤0.005 % |
Lead (Pb) | ≤0.005 % |
Trace Impurities - Copper (Cu) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤5 ppm |