2-Hexanona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl butyl ketone, Butyl methyl ketone
146881000 146885000 146880025
146881000.EA 130 EUR
146881000. 146885000. 146880025.
2-Hexanona 98%
2-Hexanona
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Pto. Ebullición: 127 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 0.81 g/cm³
Pto. de inflamación: 23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009482
Núm. CAS: 591-78-6
EINECS: 209-731-1
UN: 1224
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,06060
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3995 to 1.4015 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %