2-Hexanona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Methyl butyl ketone, Butyl methyl ketone
A14867.09
A14867.18
A14867.22
A14867.36
A14867.09EA
31.5
EUR
A14867.09
A14867.18
A14867.22
A14867.36
2-Hexanona ≥98%
2-Hexanona
Purity: 98%
CAS No.: 591-78-6
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4010
Odour: Pungent
Melting Point: -56°
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 1737676
Merck Reference: 14,6033
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009482
Formula:
C₆H₁₂O MW: 100,16 g/mol Pto. Ebullición: 126…127 °C Pto. de fusión: –56 °C Densidad: 0,811 Pto. de inflamación: 23 °C (73 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009482 Núm. CAS: 591-78-6 EINECS: 209-731-1 UN: 1224 ADR: 3,III Índice Merck: 14,6033 |