2-Nonanona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl heptyl ketone, Heptyl methyl ketone
148780050 148781000 148785000
148780050.EA 28.4 EUR
148780050. 148781000. 148785000.
2-Nonanona 99%
2-Nonanona
Formula: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Pto. Ebullición: 188…190 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 0,826 g/cm³
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009553
Núm. CAS: 821-55-6
EINECS: 212-480-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %