2-Nonanona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Methyl heptyl ketone, Heptyl methyl ketone
A11781.0B
A11781.18
A11781.22
A11781.0BEA
219
EUR
A11781.0B
A11781.18
A11781.22
2-Nonanona ≥98%
2-Nonanona
Purity: 98+%
CAS No.: 821-55-6
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: -15°
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 1743645
MDL No.: MFCD00009553
Formula:
C₉H₁₈O MW: 142,24 g/mol Pto. Ebullición: 195 °C Pto. de fusión: –15 °C Densidad: 0,826 Pto. de inflamación: 64 °C (147 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009553 Núm. CAS: 821-55-6 EINECS: 212-480-0 |