2-Octanona 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
129420250 129425000 129420025
129420250.EA 31.9 EUR
129420250. 129425000. 129420025.
2-Octanona 99+%
2-Octanona
Formula: C₈H₁₆O
Pto. Ebullición: 173 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –16 °C
Densidad: 0,819 g/cm³
Pto. de inflamación: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009540
Núm. CAS: 111-13-7
EINECS: 203-837-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,04731
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Clarity of solution Passes test