2-Pentadecanona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Pentadecan-2-one
L09347.14
L09347.22
L09347.14EA
50.4
EUR
L09347.14
L09347.22
2-Pentadecanona ≥97%
2-Pentadecanona
Purity: 97%
CAS No.: 2345-28-0
Molecular Formula: C15H30O
Formula Weight: 226.40
Flash Point: 144°(291°F)
Melting Point: 37-41°
Boiling Point: 293-294°
Beilstein Reference: 1764872
MDL No.: MFCD00053712
Formula:
C₁₅H₃₀O MW: 226,4 g/mol Pto. Ebullición: 293…294 °C Pto. de fusión: 37…41 °C Densidad: 0,82 Pto. de inflamación: 144 °C (291 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053712 Núm. CAS: 2345-28-0 EINECS: 219-064-8 |