2-Pentanona 99%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl Propyl Ketone
123502500 123500025 123500010 123500100
ACRO123502500EA 35.4 EUR
ACRO123502500 ACRO123500025 ACRO123500010 ACRO123500100
2-Pentanona 99%, puro
2-Pentanona
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Pto. Ebullición: 100…103 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 0,809 g/cm³
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009400
Núm. CAS: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN: 1249
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,06193
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %