2-Pentanona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99+%
CAS No.: 107-87-9
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.3905
Melting Point: -78°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 506058
Merck Reference: 14,6114
UN No.: 1249
MDL No.: MFCD00009400
Formula:
C₅H₁₀O Pto. Ebullición: 100…101 °C Pto. de fusión: –78 °C Densidad: 0,813 Pto. de inflamación: 7 °C (44 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009400 Núm. CAS: 107-87-9 EINECS: 203-528-1 UN: 1249 ADR: 3,II Índice Merck: 14,6114 |