2-Pentanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05965.0500 8.05965.0100
8.05965.0500EA 121 EUR
8.05965.0500 8.05965.0100
2-Pentanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Pentanona
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 0,809 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009400
Núm. CAS: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN: 1249
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,06193
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 43 g/l (25 °C)
Melting Point -78 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 101 - 103 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 37 hPa (20 °C)
Flash Point 7 °C
Refractive Index 1.3895 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 8.2 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 449 °C