2-Undecanona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
140690050 140692500 140690010
ACRO140690050EA 26.5 EUR
ACRO140690050 ACRO140692500 ACRO140690010
2-Undecanona 98%
2-Undecanona
Formula: C₁₁H₂₂O
Pto. Ebullición: 231…232 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 11…13 °C
Densidad: 0,824 g/cm³
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009583
Núm. CAS: 112-12-9
EINECS: 203-937-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,06178
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %