3-Heptanona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
120380010 120382500 120380025
ACRO120380010EA 302 EUR
ACRO120380010 ACRO120382500 ACRO120380025
3-Heptanona 98%
3-Heptanona
Formula: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Pto. Ebullición: 146…149 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –39 °C
Densidad: 0,81 g/cm³
Pto. de inflamación: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009483
Núm. CAS: 106-35-4
EINECS: 203-388-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4075 to 1.4095 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure