3-Heptanona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A16977.AD
A16977.AK
A16977.AU
A16977.ADEA
40.4
EUR
A16977.AD
A16977.AK
A16977.AU
3-Heptanona ≥98%
3-Heptanona
Purity: 98%
CAS No.: 106-35-4
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4090
Odour: Pungent
Melting Point: -37°
Boiling Point: 147-149°
Beilstein Reference: 506161
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009483
Formula:
C₇H₁₄O MW: 114,19 g/mol Pto. Ebullición: 147…149 °C Pto. de fusión: –37 °C Densidad: 0,818 Pto. de inflamación: 41 °C (105 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009483 Núm. CAS: 106-35-4 EINECS: 203-388-1 UN: 1224 ADR: 3,III |