3-Cloro-4-hidroxibenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A17515.14 A17515.06
A17515.14EA 364 EUR
A17515.14 A17515.06
3-Cloro-4-hidroxibenzaldehído ≥98%
3-Cloro-4-hidroxibenzaldehído
Purity: 98% CAS No.: 2420-16-8 Molecular Formula: C7H5ClO2 Formula Weight: 156.57 Melting Point: 128-132° MDL No.: MFCD00016981
Formula: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Pto. Ebullición: 251 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 128…132 °C
Densidad: 1,0404 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016981
Núm. CAS: 2420-16-8