Indicator_Metal_titration, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 2,2'-Dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid dihydrate
MQ200
1.04595.0005 1.04595.0025
1.04595.0005EA 182 EUR
1.04595.0005 1.04595.0025
Indicator_Metal_titration, Supelco®
Reactivo de Patton-Reeder dihidrato
Formula: C₂₁H₁₄N₂O₇S·2H₂O
MW: 474.45 g/mol
Número MDL: MFCD00004078
Núm. CAS: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance of solution passes test
Water (according to Karl Fischer) ≤ 9%
Suitability as indicator (for metal titration) passes test
Bulk Density 400 kg/m3