3-Hexanona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
146900100 146900500 146902500
146900100.EA 34.7 EUR
146900100. 146900500. 146902500.
3-Hexanona 98%
3-Hexanona
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Pto. Ebullición: 123 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –55.4 °C
Densidad: 0.81 g/cm³
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009402
Núm. CAS: 589-38-8
EINECS: 209-645-4
UN: 1224
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %