3-Nonanona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
A19878.22
A19878.14
A19878.22EA
171
EUR
A19878.22
A19878.14
3-Nonanona ≥98%
3-Nonanona
Purity: 98%
CAS No.: 925-78-0
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4200
Melting Point: -8°
Boiling Point: 187-188°
Beilstein Reference: 1700447
MDL No.: MFCD00009541
Formula:
C₉H₁₈O MW: 142,24 g/mol Pto. Ebullición: 187…188 °C Pto. de fusión: –8 °C Densidad: 0,825 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009541 Núm. CAS: 925-78-0 EINECS: 213-125-2 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)