3-Octanona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12113.14
A12113.22
A12113.14EA
37.9
EUR
A12113.14
A12113.22
3-Octanona ≥98%
3-Octanona
Purity: 98%
CAS No.: 106-68-3
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: -23°
Boiling Point: 167-168°
Beilstein Reference: 1700021
Merck Reference: 14,6084
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009515
Formula:
C₈H₁₆O Pto. Ebullición: 167…168 °C Pto. de fusión: –23 °C Densidad: 0,822 Pto. de inflamación: 51 °C (123 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009515 Núm. CAS: 106-68-3 EINECS: 203-423-0 UN: 1224 ADR: 3,III Índice Merck: 14,6084 |