3-Pentanona 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
155815000 155810025
ACRO155815000EA 46.4 EUR
ACRO155815000 ACRO155810025
3-Pentanona 98%, puro
3-Pentanona
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 100…102 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 0,815 g/cm³
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009320
Núm. CAS: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
UN: 1156
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,03148
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %