3-Pentanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03605.0100 8.03605.1000 8.03605.9025 8.03605.9046 8.03605.9020
8.03605.0100EA 44.4 EUR
8.03605.0100 8.03605.1000 8.03605.9025 8.03605.9046 8.03605.9020
3-Pentanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
3-Pentanona
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 101 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 0,8148 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 13 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009320
Núm. CAS: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
UN: 1156
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,03148
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 101 - 103 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 37.6 hPa (20 °C)
Flash Point 7 °C
Refractive Index 1.3923 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 7.7 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 6.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 425 °C
Synonyms 3-Pentanone, Ethyl ketone
Hill Formula C5H10O