VWR® Ultrasonic Sieving System
Proveedor: NEXOPART
510-1274EA 3693.8 EUR
510-1274 510-1276
VWR® Ultrasonic Sieving System
Agitadores de laboratorio Agitadores de Tamiz
El uso de variación de frecuencia ultrasónica para el tamizado de ensayo permite tamizar incluso productos en polvo con cortes de separación de ≤300 micras. La instalación de al menos un tamiz de ensayo HAVER con un sistema de variación de la frecuencia lo hace posible.
El sistema de variación de la frecuencia ultrasónica consta de un anillo de sujeción, que está conectado a un generador mediante un convertidor. El generador convierte la energía eléctrica en energía de alta frecuencia que el convertidor convierte después en energía mecánica que se transfiere al anillo de sujeción. Las ondas sonoras hacen que el bastidor del tamiz de ensayo oscile a alta frecuencia. Estas oscilaciones se transfieren a la tela del tamiz de ensayo, donde se distribuyen de manera uniforme.
Las oscilaciones de la tela del tamiz de ensayo reducen la resistencia de fricción entre los gránulos y el tamiz. Esto reduce la tendencia al bloqueo y aumenta el rendimiento. El final de un periodo de tamizado de ensayo se alcanza claramente más rápido. El tamizado de ensayo de algunos productos difíciles es más fácil o, incluso, se hace posible.