Recipientes con o sin tapones a presión, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
536080 536323 536455 536617 536668 536684 536757
391-8712EA 224 EUR
391-8712 391-8710 391-8713 391-8579 391-8580 391-8581 391-8714
Recipientes con o sin tapones a presión, Nunc™
Recipientes de muestras Contenedores, uso general
PS, clear.
  • Transparent polystyrene construction
  • Versatile containers made of high-quality resins
  • Snap caps available for all containers
  • Cylindrical shape
  • Non sterile
Información para pedidos: Caps must be ordered seperately.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904