4-Heptanona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
146550050 146555000 146550025
ACRO146550050EA 27.9 EUR
ACRO146550050 ACRO146555000 ACRO146550025
4-Heptanona 98%
4-Heptanona
Formula: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Pto. Ebullición: 145 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –33 °C
Densidad: 0.81 g/cm³
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009403
Núm. CAS: 123-19-3
EINECS: 204-608-9
UN: 2710
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,03379
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %