4-Heptanona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21222.AE
B21222.AK
B21222.AEEA
29.3
EUR
B21222.AE
B21222.AK
4-Heptanona ≥98%
4-Heptanona
Purity: 98%
CAS No.: 123-19-3
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4070
Melting Point: -33°
Boiling Point: 143-144°
Beilstein Reference: 1699049
Merck Reference: 14,3345
UN No.: 2710
MDL No.: MFCD00009403
Formula:
C₇H₁₄O MW: 114.19 g/mol Pto. Ebullición: 143…144 °C Pto. de fusión: –33 °C Densidad: 0.818 Pto. de inflamación: 48 °C (118 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009403 Núm. CAS: 123-19-3 EINECS: 204-608-9 UN: 2710 ADR: 3 III Índice Merck: 13,03379 |