Cubos
Proveedor: Brand
72376 72378
BRND72376EA 42.2 EUR
BRND72376 BRND72378
Cubos
Cubos
PP, translúcido.
  • Graduado
  • Muy buena resistencia térmica
  • Muy buena resistencia química
Cubo universal multiuso con pico, borde reforzado y asa.