5-Nonanona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Nonan-5-one
159760250 159761000
ACRO159760250EA 36.5 EUR
ACRO159760250 ACRO159761000
5-Nonanona 98%
5-Nonanona
Formula: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Pto. Ebullición: 187 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0,82 g/cm³
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009484
Núm. CAS: 502-56-7
EINECS: 207-946-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %