5-Nonanona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Nonan-5-one
A13722.22
A13722.36
A13722.22EA
66.4
EUR
A13722.22
A13722.36
5-Nonanona ≥98%
5-Nonanona
Purity: 98%
CAS No.: 502-56-7
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4190
Melting Point: -50°
Boiling Point: 186-187°
Beilstein Reference: 1743583
MDL No.: MFCD00009484
Formula:
C₉H₁₈O MW: 142,24 g/mol Pto. Ebullición: 186…187 °C Pto. de fusión: –50 °C Densidad: 0,824 Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009484 Núm. CAS: 502-56-7 EINECS: 207-946-5 |