Metiletilcetona 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: MEK, 2-Butanona, Etilmetilcetona, Butanona
149670010 149670025 149670250 149670251
ACRO149670010EA 61.3 EUR
ACRO149670010 ACRO149670025 ACRO149670250 ACRO149670251
Metiletilcetona 99+%, extra puro
Metiletilcetona
Formula: C₂H₅COCH₃
MW: 72.11 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –87 °C
Densidad: 0.806 g/cm³
Pto. de inflamación: –7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011648
Núm. CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
IR: 01-2119457290-43
Índice Merck: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3780 to 1.3800 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %