Metiletilcetona 99+% for electronic use (MOS) residue-free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: MEK, 2-Butanona, Etilmetilcetona, Butanona
327910010 327910025
327910010.EA 59.5 EUR
327910010. 327910025.
Metiletilcetona 99+% for electronic use (MOS) residue-free
Metiletilcetona
Formula: C₂H₅COCH₃
MW: 72.11 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –87 °C
Densidad: 0.806 g/cm³
Pto. de inflamación: –7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011648
Núm. CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
IR: 01-2119457290-43
Índice Merck: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤20 ppb
Barium (Ba) ≤20 ppb
Copper (Cu) ≤10 ppb
Iron (Fe) ≤50 ppb
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm