Metiletilcetona 99.7% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
389570010 389570025
ACRO389570010EA 113 EUR
ACRO389570010 ACRO389570025
Metiletilcetona 99.7% para HPLC
Metiletilcetona
Formula: C₂H₅COCH₃
Pto. Ebullición: 80 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –87 °C
Densidad: 0,806 g/cm³
Pto. de inflamación: –7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011648
Núm. CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
IR: 01-2119457290-43
Índice Merck: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.6 %
UV 1 cm cell vs water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0003 meq/g