Metiletilcetona ≥99.5% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
22924.K2 22924.M1
22924.K2EA 69.5 EUR
22924.K2 22924.M1
Metiletilcetona ≥99.5% para HPLC
Metiletilcetona
Purity: 99.5+% CAS No.: 78-93-3 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: -3°(26°F) Physical Form: Liquid Density: 0.805 Refractive Index: 1.3790 Appearance: Colourless Odour: Characteristic Melting Point: -87° Boiling Point: 80° Beilstein Reference: 741880 Merck Reference: 14,6072 UN No.: 1193 MDL No.: MFCD00011648
Formula: C₂H₅COCH₃
Pto. Ebullición: 80 °C
Pto. de fusión: –87 °C
Densidad: 0,805
Pto. de inflamación: –3 °C (26 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011648
Núm. CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
IR: 01-2119457290-43
Índice Merck: 14,6072
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Safer Human and Environmental Health Safer Human and Environmental Health
Certificación ambiental Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion