Metiletilcetona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97%
CAS No.: 78-93-3
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: -3°(26°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.805
Refractive Index: 1.3790
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -87°
Boiling Point: 80°
Beilstein Reference: 741880
Merck Reference: 14,6072
UN No.: 1193
MDL No.: MFCD00011648
Formula:
C₂H₅COCH₃ Pto. Ebullición: 80 °C Pto. de fusión: –87 °C Densidad: 0,805 Pto. de inflamación: –3 °C (26 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011648 Núm. CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 UN: 1193 ADR: 3,II IR: 01-2119457290-43 Índice Merck: 14,6072 |